Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Streptavidin
Code produit 11801284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 ml
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11801284 0,25 ml 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11801284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N200
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polymère avancé de HRP conjugué à la streptavidine avec un rapport HRP-streptavidine élevé
  • Produit un signal amélioré
  • Peut augmenter la sensibilité ELISA
  • Validé pour une utilisation avec certaines paires d’anticorps et mini-kits correspondants Thermo Scientific Pierce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,0 mg/ml
Conjugué HRP
Quantité 0,25 ml
Contenu et stockage Ne pas stocker en dessous de -20°C.Éviter les cycles multiples de congélation-décongélation.
Forme Liquide
Type de produit Conjugué de streptavidine
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Poly-HRP Streptavidin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol