Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) sans Ca2+, Mg2+ pour les kits d’isolement de cellules primaires Pierce™
Code produit 15215723 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15215723 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15215723 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88284
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Isolez et cultivez facilement des cardiomyocytes primaires fonctionnels hautement viables.
Le kit d’isolement de cardiomyocytes primaires Thermo Scientific Pierce fournit des réactifs d’isolement et de culture pour le rendement et la viabilité optimaux des cardiomyocytes primaires à partir du cœur néonatal de souris et de rat.
Le kit d’isolement des cardiomyocytes primaires a été conçu pour obtenir une viabilité et une pureté élevées des cardiomyocytes primaires à l’aide de réactifs validés et d’une procédure optimisée pour la digestion enzymatique et la culture. Le kit contient deux enzymes de dissociation spécifiques aux tissus, des milieux formulés pour la culture cellulaire primaire et un supplément de croissance pour la culture cellulaire des cardiomyocytes qui favorise l’isolement, l’enrichissement et la croissance des cardiomyocytes fonctionnels. Le protocole validé garantit un isolement optimal et réduit considérablement le temps de traitement de l’isolement par rapport à d’autres méthodes. L’ajout du supplément de croissance des cardiomyocytes aux cellules de culture enrichit davantage les cardiomycytes et les cultures ont été maintenues jusqu’à 7 jours à l’aide des composants du kit.
Points clés :
  • Optimisé : procédure et réactifs optimisés pour la viabilité, le rendement, la pureté et la facilité d’utilisation
  • Gain de temps : le protocole d’isolement nécessite moins de 2 heures par rapport à 21 heures maximum avec d’autres méthodes
  • Rendement : offre un rendement multiplié par 1,5-4 par rapport aux méthodes de préparation personnelle et autres kits commerciaux
  • Viabilité :offre une viabilité plus élevée que les méthodes de préparation personnelle et d’autres kits commerciaux
  • Fonctionnel : les cardiomyocytes en culture expriment les marqueurs biochimiques appropriés avec une activité de battement validée
Comprend :
  • Le kit complet comprend l’enzyme 1 d’isolement des cardiomyocytes, l’enzyme 2 d’isolement des cardiomyocytes, la solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), le DMEM pour l’isolement des cellules primaires et le supplément de croissance des cardiomyocytes
Applications :
  • Différenciation de cellules de cardiomyocytes
  • Immunohistochimie (IHC)
  • Essais fonctionnels et biochimiques
  • Système biologiquement pertinent pour la recherche pharmaceutique préclinique et la modélisation prédictive de maladies
Détails du produit :
Les méthodes actuelles de dissociation des cellules cardiaques du tissu cardiaque nécessitent une digestion enzymatique répétée (5 à 8 incubations) ou longue (> 16 heures), ce qui réduit le rendement et la viabilité des cellules isolées. Le kit d’isolement de cardiomyocytes primaires Pierce fournit des réactifs entièrement optimisés et un protocole qui empêche la digestion excessive pour l’isolement et la culture des cardiomyocytes. Le processus complet, de la manipulation des tissus primaires aux cellules d’ensemencement dans les récipients de culture, peut être complété en 2 heures.
Étant donné qu’il utilise des enzymes de dissociation spécifiques aux tissus optimisées, ce kit isole les cardiomyocytes avec un rendement et une viabilité cellulaires plus élevés que les cellules isolées par des méthodes existantes. Les cardiomyocytes primaires isolés expriment des marqueurs protéiques cardiomyocytes et présentent une fonction contractile, fournissant ainsi un système modèle pour les études de contraction, d’ischémie, d’hypoxie et de toxicité de divers composés.
Références :
1. Louch, W.E., (2011) Methods in cardiomyocyte isolation, culture, and Gene Transfer. J Mol Cell Cardiol. 51(3):288-98.
2. Chlopcikova, S. et al. (2001) Neonatal rat cardiomyocytes – a model for the study of morphological, biochemical and electrophysiological characteristics of the heart. Biomed. Papers 145(2):49-55.
3. Gorelik, J. et al. (2004) Comparison of arrhytmogenic effects of tauro- and glycoconjugates of cholic acid in an in vitro study of rat cardiomyocytes. Int. J. Obstet. Gynaecol., 111:867-70.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit HBSS
Contenu et stockage Conserver à 4°C, à l’abri de la lumière.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
Quantité 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hank's Balanced Salt Solution (HBSS, without Ca2+/Mg2+)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, ammoniumchloride