Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ Quantitative Fluorometric Peptide Assay
Code produit 15569184 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 plaques à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15569184 25 plaques à 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15569184 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88378
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Mesurez la concentration totale de peptides selon une méthode sur microplaque fluorescente de type mélange et lecture offrant une meilleure sensibilité, une reproductibilité supérieure et une plus grande facilité d’utilisation avec le dosage quantitatif de peptides par fluorescence Thermo Scientific™ Pierce™.
Les réactifs de dosage quantitatif des peptides fluorescents Pierce comprennent un tampon de dosage des peptides, un réactif de marquage des peptides fluorescents et un étalon de dosage de digestion peptidique pour la mesure quantitative des concentrations de peptides. Dans ce dosage, les peptides sont spécifiquement marqués à l’extrémité amino-terminale en utilisant un réactif fluorescent réactif aux amines et les peptides marqués par fluorescence sont détectés en utilisant 390 nm (excitation) et 475 nm (émission).
Le dosage quantitatif de peptides fluorescents Thermo Scientific Pierce est un dosage par fluorescence sur microplaques sensible, mélangé et lu pour la mesure quantitative des peptides et des mélanges de peptides.
  • Sensible : détectez avec précision aussi peu que 5,0 μg/ml de peptides simples ou de mélanges de peptides
  • Robuste : performance de dosage rigoureusement testée à l’aide de peptides et de mélanges de digestion de peptides
  • Étalon de digestion peptidique robuste : kit comprenant un étalon de digestion peptidique validé pour une meilleure reproductibilité de l’analyse quantitative
  • Compatible : fonctionne avec de nombreux réactifs, notamment ceux utilisés dans la préparation d’échantillons par spectrométrie de masse
  • Pratique : format facile de mélange et de lecture et signal fluorescent stable pouvant être lu en seulement 5 minutes jusqu’à plusieurs heures
En raison du mécanisme de marquage du réactif de dosage par fluorescence, ce dosage convient à la mesure quantitative des peptides synthétiques ainsi qu’aux mélanges de digestion de peptides. Un étalon de référence de digestion des peptides de haute qualité est prévu pour la génération de courbes d’étalon linéaires, de même qu’un contrôle de calibrage pour une précision et une reproductibilité supérieures. Ce dosage sensible ne nécessite que 10 μl d’échantillon, produit une réponse linéaire avec une augmentation des concentrations de peptides (5 à 1 000 μg/ml) et produit une fluorescence finale stable qui peut être détectée en seulement cinq minutes.
Applications :
  • Recommandé pour une utilisation avec des mélanges de peptides et des peptides synthétiques avec une extrémité amino-terminale débloquée (les peptides marqués avec extrémité amino-terminale, tels que des peptides marqués TMT, ne sont pas compatibles avec ce dosage)
  • Normaliser les concentrations des échantillons pour les applications quantitatives en aval
  • Normaliser les volumes de chargement des échantillons pour les applications LC, MS et LC-MS
  • Mesurer de la récupération après les procédures de nettoyage des peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Dosage des peptides
Gamme de produits Pierce
Matériau de départ Peptides, protéine digérée par la protéase
Méthode de détection Fluorescent
Étape du flux de travail Tests en cours de traitement
Quantité 25 plaques à 96 puits