Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxide Assay Reagent A
Code produit 10580234 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10580234 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10580234 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.75€
    67.98€ / 1mL
    Économisez 27.77€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mesurez les niveaux totaux de peroxyde dans les réactifs de laboratoire aqueux ou à base de lipides
Thermo Scientific Pierce Peroxide Assay Reagent A is a formulation consisting of 25mM ammonium ferrous sulfate. This formulation is one of the component of Quantitative Peroxide Assay Kit used for detecting and measuring hydrogen peroxide levels based on the oxidation of ferrous to ferric ion in the presence of xylenol orange, present in the biological and other liquid samples.
Ces kits de dosage de peroxyde aqueux et compatibles avec les lipides détectent les peroxydes selon l’oxydation de l’ion ferreux à l’ion ferrique en présence de xylénol orange. La formulation du kit de dosage est compatible avec l’eau et inclut du sorbitol, ce qui permet d’améliorer la sensibilité. En revanche, l’autre kit de dosage a une formulation qui peut être utilisée avec des échantillons à base de lipides sans extraire ces derniers dans un premier temps. Cependant, le dosage est moins sensible en raison de l’absence de sorbitol dans ce kit. La plupart des protéines n’interfèrent pas avec ces dosages, bien que certains chélateurs métalliques puissent nécessiter l’utilisation d’un blanc (c.-à-d. un contrôle) afin d’atténuer ces effets.
Dans ces dosages, les hydroperoxydes convertissent le Fe2+ en Fe3+ à pH acide. Grâce à sa formulation compatible avec l’eau, le peroxyde réagit d’abord avec le sorbitol, le transformant en un radical peroxyle, ce qui déclenche l’oxydation du Fe2+ en Fe3+. Dans la formulation compatible avec les lipides, le peroxyde transforme directement le Fe2+ en Fe3+. Dans une solution d’acide sulfurique, le Fe3+ forme un complexe avec le colorant orange de xylénol (XO) pour obtenir un produit violet d’une absorbance maximale de 560 nm. Les niveaux de peroxyde dans les échantillons de test peuvent être déterminés par calcul à partir du coefficient d’extinction connu du complexe XO-Fe ou par référence à une courbe standard préparée avec une solution de peroxyde d’hydrogène.
Points clés :
  • Peroxydes : détectent et mesurent les niveaux de peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans les échantillons biologiques et d’autres liquides
  • Pratique : pas de réactifs propriétaires, mais les kits prêts à l’emploi éliminent la variabilité, la difficulté et les dépenses supplémentaires liées à la formulation des réactifs
  • Polyvalent : la quantification par calcul à partir du coefficient d’extinction ou par référence à une courbe d’étalonnage permet d’adapter facilement la méthode à une multitude de types d’échantillons et de fins de tests
  • Deux formulations : choisissez le kit compatible avec l’eau pour une sensibilité maximale avec les échantillons non lipidiques ; choisissez le kit compatible avec les lipides pour de meilleurs résultats avec les échantillons contenant des lipides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
Doser Réactif de dosage du peroxyde A
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Dosage quantitatif du peroxyde
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotometer, Microplate Reader
Quantité 1 mL