Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat de TMB
Code produit 10301494 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10301494 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10301494 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    145.65€ / 100mL
    Économisez 16.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un système de substrat prêt à l’emploi contenant 3,3’, 5,5’-tétraméthylbenzidine (TMB)
  • prêt à l’emploi ; aucune préparation requise.
  • Validé pour une utilisation avec les minikits et les paires d’anticorps appariés Thermo Scientific Pierce
  • Taille : 100 ml (suffisant pour une dizaine de microplaques à 96 puits)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat de TMB
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C.
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Quantité 100 mL