Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage pour instruments à triple quadrupôle Pierce™, large gamme de masse
Code produit 15322627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15322627 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15322627 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88340
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Obtenez l’étalonnage d’ionisation positive et négative des instruments à triple quadripôle Thermo Scientific™ utilisant la solution d’étalonnage à triple quadripôle Thermo Scientific™ Pierce™, gamme de masse étendue, qui est un mélange de 14 composants hautement purs et ionisables (plage de masse : de 69 m / z à 2 800 m / z).
La solution d’étalonnage à triple quadripôle Thermo Scientific Pierce, gamme de masse étendue, est un mélange de 14 composants hautement purs et ionisables (gamme de masse : de 69 m / z à 2 800 m / z) conçus pour l’étalonnage d’ionisation positive et négative des instruments à triple quadripôle Thermo Scientific.
  • Précision de masse améliorée : plage de masse étendue conçue pour améliorer la précision de masse par rapport aux solutions d’étalonnage existantes
  • Étalonnage en mode positif et négatif : formulation unique avec plages de masse étendues pour les deux modes d’étalonnage d’ionisation
  • Formulation hautement validée : haute qualité, rigoureusement testée avec des certificats d’analyse spécifiques au lot
  • Prêt à l’emploi : l’étalon de référence peut être directement chargé dans une seringue et injecté dans l’instrument
  • Stable : stockez entre 2 et 8°C pendant 18 mois
La solution d’étalonnage triple quadripôle Pierce est une formulation prête à l’emploi optimisée pour l’étalonnage d’ionisation positive et négative des instruments. Les masses étendues (de 69 m / z à 2 800 m / z) améliorent les performances des spectromètres de masse Thermo Scientific Quantiva™ et Endura™ Triple Quadrupôle. De plus, la solution d’étalonnage à triple quadripôle, plage de masse étendue, est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 et chaque lot subit un contrôle qualité selon des spécifications strictes. La solution stable est fournie dans un flacon en PTFE étanche et de haute pureté.
La formulation de la solution d’étalonnage à triple quadripôle Pierce, plage de masse étendue, contient 14 composés ionisables en modes positif et négatif pour l’étalonnage de l’instrument. La formulation a été spécialement optimisée pour une utilisation avec les instruments TSQ Endura™ Series et TSQ Quantiva™ Series. La solution d’étalonnage est également compatible avec les instruments TSQ Quantum™ Series#, TSQ Discovery™ Series#, TSQ Quantum Ultra™ Series#, TSQ Quantum Access™ Series# et TSQ Vantage™ Series# utilisant la liste des masses recommandées.
Mode positif (m / Z) : 69,0447, 142,1590, 322,0481, 622,0289, 922,0098
Mode négatif (m / Z) : 59,0128, 112,9845, 301,9970, 601,9779, 1 033,9870
Pour la procédure d’étalonnage, utilisez :
Guide de démarrage de la série TSQ (70111-97152)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Solution d’étalonnage
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage 1 x 10 ml
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Matériau de départ Peptides, petites molécules
Type de produit final Peptides, petites molécules
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 10 ml
Forme Liquide