Learn More
Thermo Scientific™ Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Code produit 16693672 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Chargeur de bureau multi-unités RadEye
Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Description Unit Size
16693672 Chargeur de bureau à unité unique RadEye 1 pièce
18604023 Chargeur de bureau multi-unités RadEye 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16693672 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 425069110
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Réduisez le risque de batterie épuisée pendant les missions critiques grâce aux chargeurs Thermo Scientific™ RadEye™.
Make sure your portable radiation detector is always ready for use with Thermo Scientific™ RadEye™ Chargers. RadEye Chargers reduce the risk of running out of battery power when you need it most for uninterrupted radiation detection and measurement. RadEye Charger models can be used in a vehicle or on a desktop, and are compatible with most RadEye radiation detectors.
  • Une conception robuste et facile à utiliser permet de répondre aux exigences d’utilisation sur le terrain
  • Réduit le budget de maintenance Différentes versions pour répondre à vos besoins de charge
  • Compatible avec les câbles et les adaptateurs en vente libre
  • Fonctionne avec la plupart des modèles RadEye
  • Élimine le risque de batteries épuisées pendant des missions critiques
  • Utilise des batteries AAA NiMH commerciales - Aucun problème de transport, finis les coûts de remplacement élevés
  • Compatible avec la 4e génération de batteries RadEye Bluetooth
Chargeur de bureau à unité unique
  • La clé USB standard permet de charger depuis l’adaptateur secteur ou directement depuis des chargeurs PC tout en gérant simultanément les données via USB vers le chargeur de bureau PC / multi tablettes
  • Chargez jusqu’à 8 unités RadEye à partir d’une prise secteur en moins de 5 heures
  • Indicateurs d’état pour chaque RadEye en cours de chargement Parfaitement adapté aux grandes installations près des grandes baies de chargeur radio où les câbles et les prises sont difficiles à gérer
Chargeur dans véhicule à unité unique
  • Socle et sangle en caoutchouc conçus pour abriter RadEye et résister aux chocs de 30 g
  • La clé USB standard permet de charger depuis un adaptateur d’allume-cigarettes de 12 V ou directement depuis un PC
  • Prend en charge le montage horizontal, vertical ou sur col de cygne (col de cygne non inclus)
  • Idéal pour convertir RadEye en un système de détection mobile léger avec des connexions de données vers un appareil mobile ou un PC / une tablette installé(e) dans le véhicule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Type de produit Chargeur
Batteries > 850 mAh AAA 1,2 V NiMH
Connexion de charge Câble USB-A à câble micro USB-B. Comprend des adaptateurs AC / USB et allume-cigarettes / USB
Temps de charge 5 heures
À utiliser avec (équipement) Tous les modèles RadEye
série X ne sont pas connectés aux sondes
Accessoires en option L’adaptateur basse énergie RadEye Bluetooth (425067095) permet également le chargement, mais pas les communications IR / USB
Température -25°C à 60°C (stockage)
Comprend Adaptateur RadEye inclus qui permet également les communications IR / USB avec le logiciel PC RadEye ; batteries
Température de charge 0°C à 35°C
Dimensions 98 x 100 x 109 avec base horizontale