Learn More
Thermo Scientific™ Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Code produit 18604023 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Chargeur de bureau multi-unités RadEye
Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
18604023 Chargeur de bureau multi-unités RadEye 1 pièce
16693672 Chargeur de bureau à unité unique RadEye 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18604023 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 425069130
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez le risque de batterie épuisée pendant les missions critiques grâce aux chargeurs Thermo Scientific™ RadEye™.
Make sure your portable radiation detector is always ready for use with Thermo Scientific™ RadEye™ Chargers. RadEye Chargers reduce the risk of running out of battery power when you need it most for uninterrupted radiation detection and measurement. RadEye Charger models can be used in a vehicle or on a desktop, and are compatible with most RadEye radiation detectors.
  • Une conception robuste et facile à utiliser permet de répondre aux exigences d’utilisation sur le terrain
  • Réduit le budget de maintenance Différentes versions pour répondre à vos besoins de charge
  • Compatible avec les câbles et les adaptateurs en vente libre
  • Fonctionne avec la plupart des modèles RadEye
  • Élimine le risque de batteries épuisées pendant des missions critiques
  • Utilise des batteries AAA NiMH commerciales - Aucun problème de transport, finis les coûts de remplacement élevés
  • Compatible avec la 4e génération de batteries RadEye Bluetooth
Chargeur de bureau à unité unique
  • La clé USB standard permet de charger depuis l’adaptateur secteur ou directement depuis des chargeurs PC tout en gérant simultanément les données via USB vers le chargeur de bureau PC / multi tablettes
  • Chargez jusqu’à 8 unités RadEye à partir d’une prise secteur en moins de 5 heures
  • Indicateurs d’état pour chaque RadEye en cours de chargement Parfaitement adapté aux grandes installations près des grandes baies de chargeur radio où les câbles et les prises sont difficiles à gérer
Chargeur dans véhicule à unité unique
  • Socle et sangle en caoutchouc conçus pour abriter RadEye et résister aux chocs de 30 g
  • La clé USB standard permet de charger depuis un adaptateur d’allume-cigarettes de 12 V ou directement depuis un PC
  • Prend en charge le montage horizontal, vertical ou sur col de cygne (col de cygne non inclus)
  • Idéal pour convertir RadEye en un système de détection mobile léger avec des connexions de données vers un appareil mobile ou un PC / une tablette installé(e) dans le véhicule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chargeur de bureau multi-unités RadEye
Type de produit Chargeur
Batteries >850 mAh AAA 1.2 V NiMH; not included
Connexion de charge 110/220 V AC to DC adapter
Temps de charge 5 heures
À utiliser avec (équipement) All RadEye models
X-Series not connected to probes
Accessoires en option L’adaptateur basse énergie RadEye Bluetooth (425067095) permet également le chargement, mais pas les communications IR / USB
Température -25°C à 60°C (stockage)
Comprend One RadEye adapter included which also enables IR/USB communications to RadEye PC software
Température de charge 0°C à 35°C
Dimensions 414 x 176 x 111