Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ RadEye G-10 avec étiquette blanche
Code produit 16657905 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
900 heures
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie
16657905 900 heures
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16657905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 425067602
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Étui en caoutchouc amovible assurant une protection supplémentaire.
Le compteur de radiation gamma large gamme est un instrument robuste léger pour une détection rapide et fiable du débit de dose gamma
Trois modes sélectionnables par l’utilisateur : détection (cps), indicateur de niveau et débit de dose.
  • Fonctionne avec un menu au format intuitif et facile d’emploi
  • Intègre un grand tube Geiger-Mueller compensé en énergie pour mesurer précisément le débit de dose des rayons gamma et des rayons X
  • L’algorithme du radiamètre intelligent garantit que même les plus petits changements du débit de dose seront détectés et les fluctuations aléatoires supprimées
  • Avec des composants bénéficiant d’une technologie de basse puissance et des commandes entièrement automatisées, il ne nécessite que peu d’entretien
  • Équipé d’un grand affichage graphique très clair et d’alarmes sonores, visibles, ou à vibrations ; sortie sonore en écouteurs pour alarmes silencieuses
Informations sur la commande
Garantie de service de dépôt prolongée de trois ans disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
Degré de protection IP 65 conforme à la norme EN 60529
Gamme d’énergie 50 keV à 3 MeV conformément à la norme CEI60846 -1 (y compris la dépendance angulaire)
Type de batterie 2 AAA
Type de produit Compteur de débit de dose
Plages de mesure 0,5 μμ /h à 100 mSv/h [50 urem/h - 10 rem/h]
Type de détecteur Tube Geiger-Mueller compensé en énergie
Seuil hors limites Jusqu’à 10 Sv/h
Taux de comptage Pour le Cs -137 (622 keV) : 1,7 cps par μSv/h
Poids (métrique) 160 g
Unités H* (10) en Sv et Sv/h
Autonomie de la batterie 900 heures
Poids (impériale) 6,6 oz.
Gamme de dose H* (10) jusqu'à 10 Sv