Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’élimination d'ADN RapidOut
Code produit 13565150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13565150 50 préparations 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13565150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K2981
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
  • DNase I, sans RNase (1 U/μl) : 250 μl
  • Tampon de réaction 10X avec MgCl2 : 1 ml
  • Réactif d’élimination de la DNase (RRC ) : 500 μl
  • Eau, sans nucléase : 2 x 1,25 ml
Nouvelle technologie exclusive permettant d’éliminer facilement l’ADNg d’un échantillon d’ARN selon une procédure simple en deux étapes.
Le kit d’extraction d’ADN Thermo Scientific™ RapidOut élimine rapidement et en toute sécurité l’ADN génomique des préparations d’ARN total et d’ARNm. La digestion complète de l’ADN et l’élimination sûre de la DNase I de la réaction de digestion sont assurées sans étape destructrice de l’ARN, telles que le chauffage ou l’extraction organique. Tout d’abord, l’échantillon d’ARN est traité avec de la DNase I exempte de RNase recombinante à des niveaux inférieurs à la limite de détection par PCR de routine. La DNase I est supprimée en toute sécurité par la suite à l’aide du réactif d’élimination de la DNase (RRC) exclusif.
Le RRC lie efficacement la DNase I et le complexe est recueilli au fond du tube par centrifugation. L’ARN purifié est collecté comme un surnageant. La procédure ARN après RapidOut est exempte de contamination par l’ADN et exempte de DNase I. Elle est prête à être utilisée dans différentes applications, notamment la RT-PCR en temps réel ou en point final, le clonage, les microarrays et le transfert Northern.
Le kit d’extraction d’ADN Thermo Scientific RapidOut élimine rapidement et en toute sécurité l’ADN génomique des préparations d’ARN total et d’ARNm. La digestion complète de l’ADN et l’élimination sûre de la DNase I de la réaction de digestion sont assurées sans aucune étape d’endommagement de l’ARN, comme le chauffage ou l’extraction organique. Tout d’abord, l’échantillon d’ARN est traité avec de la DNase I exempte de RNase recombinante à des niveaux inférieurs à la limite de détection par PCR de routine. La DNase I est supprimée en toute sécurité par la suite à l’aide du réactif de suppression de DNase (RRC) exclusif.
La RRC lie efficacement la DNase I et le complexe est recueilli au fond du tube par centrifugation. L’ARN purifié est collecté comme un surnageant. La procédure ARN après RapidOut est exempte de contamination par l’ADN et exempte de DNase I. Elle est prête à être utilisée dans différentes applications, notamment la RT-PCR en temps réel ou en point final, le clonage, les microarrays et le transfert Northern.
Points clés
  • Efficace : digestion complète de l’ADN simple et double brin et technologie exclusive pour l’élimination de la DNase I
  • Rapide : une seule étape suffit pour une élimination complète de la DNase I
  • Sans danger : aucun besoin d’extractions organiques toxiques ou d’étapes de chauffage destructrices de l’ARN
    Applications
    Applications principales
  • Isolement d’ARN et analyse d’ARN, en particulier RT-qPCR et RT-PCR (clients effectuant une analyse d’expression de gènes de faible niveau de transcription.
  • Clients effectuant la synthèse de l’ADNc double brin à partir de préparations d’ARN total. Autres applications
  • Élimination de l’ADN de l’ARN pour microinjections et transfection.
  • Élimination de l’ADN à partir de l’ARN avant l’analyse des microarrays.
  • Élimination de l’ADN de l’ARN avant l’analyse du transfert Northern
    Dangereux : non
    > Contrôle qualité :dosage de ribonucléase
    >Pour le RRC :>
    > Aucune RNase contaminante n’a été détectée après incubation de 10 μl de RRC avec 160 ng de transcription d’ARN de 2 kb pendant 4 heures à 37°C.
    >Pour la DNase I :>
    > Aucune RNase contaminante n’a été détectée après l’incubation de 5 u de DNase I avec 160 ng de transcription d’ARN de 2 kb pendant 4 heures à 37°C.
    >Efficacité d’élimination de la DNase I
    > L’échantillon d’ARN après la procédure de RapidOut a été incubé avec 1 μg d’ADN plasmide surenroulé pendant 15 minutes à 37°C. Moins de 20 % de l’ADN surenroulé a été transformé en formes entaillées et linéaires.
    >Test fonctionnel
    >Du kit :>
    > Le RRC est testé de manière fonctionnelle dans la réaction d’amplification RT-qPCR avec de l’ARN traité avec le kit d’élimination d’ADN RapidOut.
    >De DNase I :>
    > La DNase I est testée de manière fonctionnelle dans un essai d’activité unitaire : une unité de l’enzyme dégrade complètement 1 μg d’ADN de la pUC19 en 10 min à 37°C.
    > Stockage : -20°C
    Applications principales
    • Isolement d’ARN et analyse d’ARN, en particulier RT-qPCR et RT-PCR (clients effectuant une analyse d’expression de gènes de faible niveau de transcription
    • Clients effectuant la synthèse de l’ADNc-ds à partir de préps d’ARN total
    Autres applications
    • Élimination de l’ADN de l’ARN pour microinjections et transfection
    • Élimination de l’ADN à partir de l’ARN avant l’analyse des microarrays
    • Élimination de l’ADN de l’ARN avant l’analyse du transfert Northern
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Enzymes DNase
    Quantité 50 préparations
    Type de produit Kit d’élimination