Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Brevibacillus agri ATCC™ 51663, Culti-Loops™
Description
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk
Spécification
Spécification
| ATCC® | 51663™* |
| Type de produit | Culti-Loop [EN] |
| Désignation des souches | NRS 1219 [13, DSMZ 6348, IFO 15538, JCM 9067, LMG 15103, Vitek #202316] |
| Espèces | Brevibacillus agri |
Les Culti-Loops sont marquées CE.