Learn More
Thermo Scientific™ Kit de démarrage Renvo™
Code produit 17619305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Heure du test:
∼2 tests/heure par station d’accueil
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Heure du test Conditionnement
17619305 ∼2 tests/heure par station d’accueil 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17619305 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur REND2000AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La station d’accueil Thermo Scientific™ Renvo™ est une plateforme portative de PCR rapide à utiliser avec le test Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 pour obtenir des résultats d’échantillons d’air rapides et précis en seulement 30 minutes. Le test Renvo™ SARS-CoV-2 est effectué sur des échantillons d’air ambiant provenant de l’échantillonneur Thermo Scientific™ AerosolSense™.
La station d’accueil Thermo Scientific™ Renvo™ est une plateforme portative de PCR rapide à utiliser avec le test Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 pour obtenir des résultats d’échantillons d’air rapides et précis en seulement 30 minutes. Le test Renvo™ SARS-CoV-2 est effectué sur des échantillons d’air ambiant provenant de l’échantillonneur Thermo Scientific™ AerosolSense™.
Utilisation prévue : Destiné à la surveillance de l’environnement uniquement et non à des fins diagnostiques.
  • Éléments inclus : Station d’accueil Renvo (1), support (1), cordon d’alimentation et kits de test Renvo SARS-CoV-2 (25)
Composants du kit de démarrage
  • Station d’accueil réutilisable (1), support réutilisable (1) et cordon d’alimentation
  • Tampon* (25) : flacon à usage unique de solution contenant 5 ml de tampon avec du diméthylsulfoxyde et de l’azoture de sodium à < 0,01 %
  • Pipette de transfert* (25) : pipette à volume fixe et à usage unique utilisée pour transférer l’échantillon du flacon de tampon SARS-CoV-2 dans la cassette de test.
  • Cassette de test SARS-CoV-2* (25) : à usage unique, dans un sachet en feuille de métal avec dessiccant et cassette de tests contenant des réactifs lyophilisés pour l’amplification ciblée et la détection de l’acide nucléique viral
  • Adaptateur de cartouche* (25) : Assemblage en plastique à usage unique, fileté sur la cartouche d’échantillon AerosolSense pour l’élution et le test du substrat de prélèvement de la cartouche d’échantillon AerosolSense.
  • Cartouche d’échantillon AerosolSense* (25) : Ensemble à usage unique utilisé pour la collecte d’agents pathogènes dans l’air avec l’échantillonneur AerosolSense.
  • Écouvillon* de contrôle positif à haute valeur, positif à faible valeur et négatif de SARS-CoV-2 (1 chacun) : L’oligo synthétique à base d’ADN séché sur un écouvillon au-dessus de la limite de détection de la solution de test ou la solution de tampon séchée sur un écouvillon.
*Échantillonneur AerosolSense vendu séparément.
  • Résultats rapides : Résultats pour le SARS-CoV-2 en 30 minutes
  • Sensibilité et précision comparables à celles d’un test PCR standard en laboratoire
  • Conception compacte, portable et facile à utiliser
  • Flux de travaux simple :
    • Prélever l’échantillon à l’aide de l’échantillonneur AerosolSense
    • Éluer l’échantillon
    • Charger l’échantillon
    • Lire les résultats
La station d’accueil Renvo au format de poche contrôle les températures de réaction, la synchronisation et les mouvements des liquides dans la cassette de test Renvo SARS-CoV-2, ce qui permet un test PCR de SARS-CoV-2 rapide et automatisé. Après environ 30 minutes, les résultats du test d’échantillon de l’air sont interprétés par la visualisation des lignes de test bleues sur la bandelette de détection dans la cassette de test. Une ligne bleue de contrôle du procédé au niveau de la zone de contrôle permet d’assurer que le réactif et la station d’accueil Renvo fonctionnent correctement et de confirmer un résultat négatif valide de test d’échantillon d’air. La simplicité de la conception et de l’écran d’affichage permet un flux de travaux intuitif en cas d’utilisation conjointe avec le test Renvo SARS-CoV-2.
Lors de l’insertion d’une cassette de test Renvo SARS-CoV-2, la station d’accueil Renvo détecte et identifie la cassette. Une fois que l’utilisateur transfère un échantillon d’air de la cartouche d’échantillon AerosolSense à la cassette de test et ferme le couvercle de la station d’accueil Renvo, le micrologiciel intégré à cette dernière contrôle le flux liquide de l’échantillon dans les différentes chambres de la cassette, applique des signaux de tension contrôlés aux divers éléments chauffants de la cassette (surveillés par des capteurs dans la station d’accueil) et fournit à l’utilisateur un aperçu visuel avec des informations essentielles, telles que le temps estimé pour lire les résultats et divers états d’erreurs, si rencontrés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Kit de station d’accueil : Station d’accueil Renvo réutilisable, cordon d’alimentation, adaptateur secteur
Heure du test ∼2 tests/heure par station d’accueil
Durée d’analyse ∼30 minutes
Dimensions (L x l x H) 14,5 x 9,9 x 9,7 cm (5,7 x 3,9 x 3,8 po)
Poids (impériale) 619 g (< 1,4 lb), comprenant la station d’accueil, l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation américain
Alimentation électrique Puissance d’entrée de la station d’accueil : Entrée de l’adaptateur secteur 12 VCC ± 1 VCC, 1 A maximum : Sortie de l’adaptateur secteur 100-240 VCA, 50/60 Hz : 12 VCC, 2,08 A, 25 W maximum
Plages de températures de fonctionnement 15°C à 30°C