Learn More
Thermo Scientific™ ROX Solution, 50 μM
Code produit 13273189 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13273189 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13273189 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1371
 Article restreint
En stock
Le colorant ROX est ajouté aux réactions qPCR pour servir de référence interne à la normalisation du signal fluorescent lors de l’utilisation d’instruments en temps réel capables de détecter le ROX.
Le colorant Thermo Scientific ROX est ajouté aux réactions qPCR pour servir de référence interne à la normalisation du signal fluorescent lors de l’utilisation d’instruments en temps réel capables de détecter le ROX. Le ROX permet la correction de la variation de puits à puits apparaissant en raison d’inexactitude du pipetage et de fluctuations de fluorescence. Il peut être ajouté à un tube 2X de Master Mix entier ou à un mélange de réactions individuel (pour les quantités recommandées de solution ROX pour un instrument en temps réel spécifique, reportez-vous au manuel qPCR). ROX ne fait pas partie de la PCR et n’interfère pas avec la spécificité ou la sensibilité des dosages qPCR.
La solution ROX contient du colorant ROX comme solution aqueuse 50μM à un pH de 7,6. Le maximum d’excitation et le maximum d’émission de ROX sont à 580 nm et 621 nm, respectivement.
Le colorant Thermo Scientific ROX est ajouté aux réactions qPCR pour servir de référence interne à la normalisation du signal fluorescent lors de l’utilisation d’instruments en temps réel capables de détecter le ROX. Le ROX permet la correction de la variation de puits à puits apparaissant en raison d’inexactitude du pipetage et de fluctuations de fluorescence. Il peut être ajouté à un tube 2X de Master Mix entier ou à un mélange de réactions individuel (pour les quantités recommandées de solution ROX pour un instrument en temps réel spécifique, reportez-vous au manuel qPCR). ROX ne fait pas partie de la PCR et n’interfère pas avec la spécificité ou la sensibilité des dosages qPCR.
La solution ROX contient du colorant ROX comme solution aqueuse 50 μM à un pH de 7,6. Le maximum d’excitation et le maximum d’émission de ROX sont à 580 nm et 621 nm, respectivement.
Dangereuses : non
>Propriétés spectrales : les maxima d’excitation / émission de colorant ROX sont à 580 nm / 621 nm, respectivement.
> Conditions de stockage : -20°C
>-20°C
> Remarque concernant le stockage : notez que le colorant ROX est sensible à la lumière. L’exposition à la lumière doit être minimisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 μM
Contenu et stockage Contenu :
• Solution ROX 1 ml, 50 μM
Conserver à -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Marqueur ou colorant ROX
Gamme de produits ROX
Type de produit Réactifs de qPCR
Quantité 1 mL
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Volume 1 mL