Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Code produit 10108553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10108553 1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10108553 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.85€
    26.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.85€
    20% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pour une utilisation avec la poire pour pipette S1
  • Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Le remplisseur de pipette peut être rechargé directement à partir des deux modèles de portoirs, en branchant le chargeur sur une prise d'alimentation. Le portoir mural est parfait pour le stockage des remplisseurs de pipettes dans les armoires de flux laminaires, pour économiser de l'espace.
  • Le support à branches† permet de régler la poire pour pipette S1 sans enlever, ni vider la pipette sérologique. Le filtre facile à changer empêche toute contamination croisée par aérosol ou liquide de la pipette avec un adaptateur en silicone autoclavable. Ce support à pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un maintien aussi sécurisé que pour les pipettes de plus grande taille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
Comprend Microsphères en verre sèches
Quantité 1 g
† Ne peut être utilisé, vendu ou importé aux États-Unis