Learn More
Epredia™ Section Transfer System™(STS)
Code produit 11321820 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
100/240 V 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement):
HM 325, HM 340E, HM 355S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11321820 100/240 V 50/60 Hz HM 325, HM 340E, HM 355S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11321820 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 771200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7605.00€
    5748.15€ / 1 pièces
    Économisez 1856.85€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-02-2027
Bénéficiez d’une qualité et d’une efficacité de coupe améliorées grâce à la solution Epredia™ Section Transfer System™.
Caractéristiques :
  • Arrêt de la chaleur et de l’éclairage
  • Panneau de commande séparé pour le contrôle de la température
  • Extension de section et de ruban sur le bord de la lame
  • Mécanisme de saut
  • Plateau à déchets séparé
Bain-marie :
  • Conception d’insert de bain-marie rond et amovible
  • Température de l’eau réglable entre 20° et 50°C
  • Bain-marie éclairé
  • Filtre à eau en ligne
  • Régulateur de débit d’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Section Transfer System
À utiliser avec (équipement) HM 325, HM 340E, HM 355S
Jetable Oui
Profondeur (métrique) STS : 300 mm
Hauteur (métrique) STS : 130 mm
Largeur (métrique) STS : 300 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Poids (métrique) STS complet : 4,4 kg