Description
Permet de réduire l’utilisation de réactifs coûteux.
- Dispositif qui s’adapte à une lame de microscope standard, permettant ainsi l’immunocoloration des échantillons avec une quantité minimale de réactif
- Permet au technicien de gagner un temps considérable
- Élimine la manipulation des lames entre les étapes successives
- Permet de positionner les coupes pratiquement n’importe où sur la lame
- Protège l’échantillon de la dessiccation pendant les incubations prolongées
- Garantit une qualité de coloration uniforme
Specifications
Specifications
| Type de produit | Repère |
| Quantité | 250/Carton |