Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Code produit. 12648016 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 3,8 L (1 gal)
4 x 500 ml (0,13 gal)
50 x 120 ml, rempli à 60 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
50 pièces
Code produit. 12648016
Marque: Epredia™ 9990370
  • Conservateur mucoliquéfiant prêt à l’emploi
  • Liquéfie (sous agitation) les échantillons cytologiques mucoïdes
  • Préserve les détails cellulaires
  • Conservation à court terme des échantillons
  • Histologie
  • Cytologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge clair
Type de produit Shandon Mucolexx
Quantité 4 x 500 ml (0,13 gal)
À utiliser avec (application) Offre une conservation à court terme des échantillons
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P235-Tenir au frais.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l