Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus IV Shandon™ Tissue-Loc™
Code produit 12570077 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Lilas
Conditionnement:
250 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12570077 Jaune 250 pièces
12560077 Bleu 250 pièces
12530087 Lilas 250 pièces
12550077 Blanc 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12570077 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 41722
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Compatible avec les étiqueteuses pour cassettes Epredia™ Shandon MicroWriter™ et PrintMate™
  • Jetable
  • Contient des échantillons de tissus pendant l’enrobage et le traitement
  • Type de pores : Petites fentes
  • Livrées en boîtes de 250 cassettes munies de leur couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Petites rainures
Type de bouchon À charnières
Couleur Jaune