Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert LVI en verre fritté Thermo Scientific
Code produit 12944061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12944061 5/boîte 5 pièces
12954061 1 de chaque 1 pièce
12964061 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12944061 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092155
Expédition estimée: 30-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec Thermo Scientific instruments
Spécification
Type de produit Insert d’injection à gros volumes (LVI)
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) interne 0,78 / 1,8 mm
Diamètre (métrique) externe 2,75 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Thermo Scientific
Matériau de revêtement Verre fritté