Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Series SL1 Plus
Code produit p-7214196 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Certification IVD
IVD
Usage général uniquement
Dimensions (H x l x P):
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm)
14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Réfrigéré:
No
Oui
Tension:
100/115/220/230 V
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (H x l x P) Réfrigéré Tension Conditionnement
17140579 Certification IVD 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) No 100/115/220/230 V 1 pièce
17150579 IVD 14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm) Oui 100/115/220/230 V 1 pièce
17180589 Usage général uniquement 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) No 100/115/220/230 V 1 pièce
17190589 Usage général uniquement 14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm) Oui 208/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17140579 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception ergonomique, interface utilisateur standard à haut contraste pour jusqu'à 6 programmes sauvegardés avec un fonctionnement simple par bouton poussoir pour les applications de routine.
The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 4 x 400 ml avec le rotor TX-400
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
Réfrigéré No
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Comprend le rotor doit être acheté séparément
Mémoire stockez jusqu’à 6 programmes
Modèle Certification IVD
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Stockage de programmes Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé
Quantité Pièce
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
Ventilée Oui
Dimensions (H x l x P) 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Tension 100/115/220/230 V
Type de produit Centrifugeuse multifonction
Type d’affichage LED