Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Smart-Vue Service de qualification des systèmes de surveillance à distance professionnels
Code produit 16628035
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de surveillance à distance Smart-Vue Pro
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16628035 Système de surveillance à distance Smart-Vue Pro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16628035 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQPCKE89003675
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Restez conforme à notre garantie de requalification sans frais pour l’industrie incluse avec chaque service de validation des systèmes de surveillance à distance Smart-Vue Pro Thermo Scientific
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : Gestion des alarmes, Gestion des alarmes, Appel vocal, Alertes, Gestion des relevés, Utilisateur& Gestion des groupes d'appels, rapports/impressions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Système de surveillance à distance Smart-Vue Pro
Type de produit Service IQ/OQ
Site Contactez votre représentant commercial local pour obtenir une liste des zones de couverture étendues.