Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptateurs pour Stratos™ Rotor à godets oscillants à quatre positions
Code produit 10410083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Gris
Marron
Rouge
Vert
Vert/jaune
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10410083 Vert/jaune 1 pièce
10459502 Vert 1 pièce
10358082 Marron -
10509151 Blanc 1 pièce
10039500 Rouge 1 pièce
10568761 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10410083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008183
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Stratos dans le rotor à godets oscillants quatre places 75-003-047 avec nacelles rondes 75-008-172
  • Accepte les tubes de 1,5 à 100 mL, y compris les tubes à urine.
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor à godets pivotants 4 x 180
Couleur Vert/jaune