Learn More
Adaptateurs pour tubes Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 pour rotor à godets oscillants 6 places avec godets ronds
Code produit 12468682 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse HT6
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12468682 Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse HT6 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12468682 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 11178308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    786.00€ / 6 pièces
    Économisez 69.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall HT6
S’adapte au rotor 11178252 lorsqu’il est équipé de godets ronds 11178135 (scellés) ou 11178136 (non scellés).
Informations sur la commande
Vendus par sachets de 6. Un paquet permet de remplir le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse HT6