Learn More
Thermo Scientific™ Chariots pour centrifugeuses Sorvall™ Legend™
Code produit 10710424 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
55,1 cm
74,9 cm
Hauteur (métrique):
29,0 cm
59,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10710424 55,1 cm 59,9 cm 1 pièce
10381712 74,9 cm 29,0 cm 1 pièce
10040112 55,1 cm 29,0 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10710424 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 76000077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00€
    1992.04€ / 1 pièces
    Économisez 447.96€
    18% de réduction
En stock
Vous pouvez éloigner la centrifugeuse de votre paillasse principale ou l’utiliser comme unité sous paillasse
  • Pour toutes les centrifugeuses Legend série T ; Tailles indiquées dans le tableau
  • Modèles à hauteur de paillasse ou sous armoire disponibles
  • Avec roulettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Longueur (métrique) 66,5 cm
Hauteur (métrique) 59,9 cm
Largeur (métrique) 55,1 cm
Type de produit Table roulante