Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à centrifuger Sorvall™ Legend™ T/RT pour rotor Bioshield à godets oscillants quatre places
Code produit 10763073 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
20 tubes de 7 ml
4 tubes coniques de 50 ml
4 tubes de 45/50 ml
56 tubes de 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 kits
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10763073 56 tubes de 1,5/2,0 ml 2 kits
10266033 20 tubes de 7 ml 1 pièce
10260262 4 tubes coniques de 50 ml 1 pièce
10215703 4 tubes de 45/50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10763073 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le rotor Bioshield à quatre places 75-006-435 et avec le rotor à quatre places 75-006-445 lorsqu’ils sont équipés d’un godet rectangulaire 75-006-446
Adaptateurs vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 56 tubes de 1,5/2,0 ml
Type adaptateur pour tubes