Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Adaptateurs pour tubes de centrifugeuse T/RT pour godets à rotor rond
Code produit 10384681 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Brun olive
Gris clair
Jaune
Rouge
Vert
Dimension du tube:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimension du tube Conditionnement
10384681 Brun olive 15 ml 1 pièce
10290162 Jaune 7 mL 1 pièce
10782393 Gris clair 7 mL 1 pièce
10202991 Rouge 15 ml 1 pièce
10259301 Blanc 10/15 ml 1 pièce
10395472 Vert 50 mL 1 pièce
10181031 Blanc 175/250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10384681 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    141.81€ / 1 pièces
    Économisez 40.19€
    22% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
À utiliser avec les rotors quatre places 75006445 et 75006434 équipés d’un godet rond 75006441
Adaptateurs vendus individuellement ; commandez la bonne quantité pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor LH-4000W et LH-4000 avec godet rond
Couleur Brun olive
Dimension du tube 15 ml