Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Adaptateurs pour tubes de centrifugeuse T/RT pour godets à rotor rond
Code produit 10395472 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Brun olive
Gris clair
Jaune
Rouge
Vert
Dimension du tube:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimension du tube unitSize
10395472 Vert 50 mL 1 pièce
10290162 Jaune 7 mL 1 pièce
10782393 Gris clair 7 mL 1 pièce
10202991 Rouge 15 ml 1 pièce
10259301 Blanc 10/15 ml 1 pièce
10384681 Brun olive 15 ml 1 pièce
10181031 Blanc 175/250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10395472 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les rotors quatre places 75006445 et 75006434 équipés d’un godet rond 75006441
Adaptateurs vendus individuellement ; commandez la bonne quantité pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor LH-4000W et LH-4000 avec godet rond
Capacité 4 flacons de 50 ml
Couleur Vert
Dimension du tube 50 mL