Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle Sorvall™ pour godets ronds Primo™
Code produit 10148021 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Godet oscillant Thermo Scientific™ Sorvall™
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
10148021 Godet oscillant Thermo Scientific™ Sorvall™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10148021 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75007598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    57.60€ / 1 pièces
    Économisez 2.60€
    4% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Protection contre le bioconfinement
Couvercle rotor et nacelle centrifugeuses Sorvall
• Couvercle nacelle
• Couvercle anti-aérosol pour nacelle ronde 100mL rotor Primo/R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Godet oscillant Thermo Scientific™ Sorvall™