Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour microplaques Sorvall™
Code produit 10639142 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
:
Support pour microplaques ; Capac. : Microplaques 4 x 4 std.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10639142 Support pour microplaques ; Capac. : Microplaques 4 x 4 std.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10639142 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006449
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut contenir 4 microplaques standard x 4 (ou une plaque à puits profonds)
  • Pour une utilisation avec les rotors à godets oscillants quatre places 75006-441 et 75-006-446
  • Vitesse maximum/FCR : 4150 tr/min/3060 x g
  • Hauteur max. du portoir : 60 mm
Informations sur la commande
Vendu individuellement ; Commandez-en quatre pour entièrement équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall rotor à godets oscillants