Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptateurs de tubes pour rotors à angle fixe six places
Code produit 10167591 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor HiGhConic à 2 places
Rotor HiGhConic à 4 places
Rotor à angle fixe 6 places
Type de tube:
Tube de 12 ml
Tube de 38 ml
Tubes à fond rond de 3,5 ml
Tubes à fond rond de 6,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de tube unitSize
10167591 Rotor HiGhConic à 4 places Tubes à fond rond de 3,5 ml 1 pièce
10584083 Rotor HiGhConic à 2 places Tubes à fond rond de 6,5 ml 1 pièce
10026431 Rotor à angle fixe 6 places Tube de 12 ml 1 pièce
10096261 Rotor à angle fixe 6 places Tube de 38 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10167591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003091
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptez vos tubes à centrifuger aux centrifugeuses à rotor à angle fixe, à six places grâce à ces adaptateurs de tubes de différentes tailles, de 1,5 à 50 mL.
Adaptez vos tubes de centrifugeuse à Sorvall Legend™ T/TR, Stratos™ et formulaire de consentement Primo™/Primo R™ centrifugeuses avec ces Sorvall™ Adaptateurs de tubes pour rotors à angle fixe à six endroits. Choisissez parmi les options pour prendre en charge diverses formes et tailles de tubes de 1,5 à 50 mL et des fonds ronds ou coniques.
  • Légende T/RT et Stratos : 75003334 et 75003046
  • Primo/Primo R : 75007590
  • Convient aux tubes de 1,5 à 50 mL
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Tubes à fond rond de 3,5 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor HiGhConic à 4 places