Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Code produit p-7214195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Tension:
220 V
208/230 V
220/240 V
Modèle:
Certification IVD
Certifiée IVD
Usage général uniquement
Description:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Tension Modèle Description Conditionnement
17610727 Oui 220 V Certifiée IVD Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V 1 pièce
17150589 No 208/230 V Certification IVD Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V 1 pièce
17170589 Oui 220/240 V Certifiée IVD Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V 1 pièce
17190599 No 208/230 V Usage général uniquement Sorvall X4F Pro, 208-240 V 1 pièce
17160289 Oui 220/240 V Usage général uniquement Sorvall X4FR Pro, 220-240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17610727 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Conception ergonomique, l’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides. En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de la paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à vis ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle :
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC partie 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Description Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Capacité 4 x 1 000 ml avec le rotor TX-1000
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Comprend Le rotor doit être acheté séparément
Matériau Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters
Mémoire Stockez jusqu’à 100 programmes
Modèle Certifiée IVD
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération / 10 profils de décélération
Stockage de programmes Jusqu’à 100 programmes via une interface d’écran tactile couleur
Quantité Pièce
Rotor 18 Rotor options available
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
Minuteur Option to count up or down and to set 'At start' or 'At speed'
Ventilée No
Dimensions (H x l x P) 32,8 x 22,3 x 27,2 in (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Poids net 145 kg (319 lb)
Tension 220 V
Utilisation en laboratoire / salle blanche Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
Type de produit Centrifugeuse multifonction
Type d’affichage Interface à écran tactile couleur