Learn More
Thermo Scientific™ Cuves carrées
Code produit 11826534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
11826534 10 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11826534 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 331742000
Expédition estimée: 21-04-2027
Spécification
Type Cuvette
Matériau Silice cristalline
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres série Helios
Forme Carré