Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps
Code produit 31920930 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Red, White
Matériau:
PTFE, Silicone
Pré-fendu:
No
Épaisseur (impériale):
0.06 in.
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Pré-fendu Épaisseur (impériale) Conditionnement
31920930 Red, White PTFE, Silicone No 0.06 in. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31920930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 200 344
Expédition estimée: 14-10-2026
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0.314 in.
Couleur Red, White
Diamètre (métrique) externe 0.8 cm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Épaisseur (impériale) 0.06 in.
Autoclavable Not Autoclavable