Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour incubateurs Heracell™ 150i CO2
Code produit 10092133 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10092133 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10092133 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50057161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00€
    1407.36€ / 1 pièces
    Économisez 122.64€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
S’utilise avec : Incubateurs à CO2 Heracell 150i
  • Protection contre la contamination par le sol
  • Choix de trois hauteurs : 185 mm (7.3 po), 200 mm (7.9 po) ou 780 mm (30.7 po)
  • Les cadres de support peuvent également être montés sur roulettes pour une manœuvrabilité facilitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Incubateur à CO2 Heracell 150i
Éclairage DEL
Type Socle
Comprend Roulettes
Hauteur (impériale) 7,3 po
Hauteur (métrique) 18.5 cm