Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour stations de travail Tecan™ et Axon™ Instruments PatchXpress
GREENER_CHOICE
Code produit 11510205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
11510205 Non stérile 960 pièces
11500205 Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11510205 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 902262XP
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les stations de travail Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
Pour une utilisation avec les stations de travail Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
Pointes de pipettes transparentes, type Tecan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré À filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Blanc
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
Format Rack
Type de pointe Automatisation
À utiliser avec (équipement) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress