Learn More
Thermo Scientific™ MuA Transposase
Code produit 10052329 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
20 μl
Conditionnement:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Conditionnement
10052329 20 μl 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10052329 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F750
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Includes
MuA Transposase, Entranceposon (M1-CAMR), Entranceposon (M1-KanR), tampon de réaction 5x pour MuA Transposase, ADN cible de contrôle, mini-amorce Notl
Outils basés sur le transposon pour l’analyse fonctionnelle des protéines.
Le kit Mutation Generation System™ (kit MGS™) est conçu pour la construction rapide de bibliothèques de mutations d’insertion pour tout type de clones d’ADN. Le système utilise la machine de transposition hautement efficace du bactériophage Mu pour générer un pool de mutants d’insertion de 15 bp qui peuvent être utilisés dans une variété d’analyses fonctionnelles des protéines codées ou des régions régulatrices d’ADN.
Les produits de transposon Thermo Scientific sont basés sur les machines de transposition du bactériophage Mu. Au cours de la phase lytique du cycle de vie du phage, la machine reproduit son génome par transposition répétée à l’intérieur du génome hôte. La réaction de transposition Mu a été modifiée en une réaction in vitro catalysée par une seule enzyme : MuA Transposase. Dans ce système, une réaction in vitro est capable de générer plus d’un million de clones par insertion de transposons.
Caractéristiques
Le système de génération de mutations (kit MGS) et le système de génération d’arrêts (kit STOP) ont été développés pour l’analyse fonctionnelle des protéines. Ces nouveaux outils de transposon permettent la création de bibliothèques saturées de protéines mutées en une seule réaction moyennant un temps de manipulation plus faible que les autres méthodes. L’emplacement de l’insertion d’un transposon dans chaque clone muté peut être cartographié par PCR ou séquençage. Grâce aux kits MGS et STOP, des milliers de clones mutés sont prêts pour des études d’expression en 2 à 3 jours seulement.
Le kit MGS contient l’ensemble complet de réactifs pour la mutagénèse par balayage liant à base de transposons de n’importe quelle protéine cible. Les entranceposons du MGS sont conçus pour apporter des changements subtils dans la structure d’une protéine cible en insérant des liants in-frame de 15 bp dans tout le gène cible correspondant. Cette insertion cadrée permet la conservation des séquençages en aval.
Les Entranceposons du STOPKit contiennent des codons d’arrêt translationnels dans les trois cadres de lecture situés dans la portion à terminaison de la séquence de transposon. La modification propriétaire du Stop Generation System permet de générer une bibliothèque de suppression de terminal C saturée à partir de pratiquement n’importe quelle protéine cible moyennant une addition maximale de trois acides aminés.
Points clés
  • Efficace : créez des bibliothèques d’insertion saturées pour le séquençage et l’analyse des protéines en une seule réaction
  • Rapide : réduisez le temps de manipulation par rapport aux méthodes classiques
  • Aléatoire : éliminez la préférence du site cible ou l’insertion d’un point chaud
Applications
Le kit STOP produit des protéines tronquées pour les dosages fonctionnels de :
  • Enzymes
  • Récepteurs
  • Protéines structurales, etc.
    Le kit MGS génère au hasard quinze insertions in vitro de paires de base dans tout ADN cible pour :
  • La génération rapide de cinq bibliothèques d’insertion d’acides aminés in-frame de n’importe quelle protéine pour les analyses fonctionnelles
  • La mutagénèse rapide et aléatoire de promoteurs clonés et d’autres régions d’ADN régulatrices
  • L’insertion aléatoire d’un site d’enzymes de restriction NotI dans n’importe quel clone d’ADN cible
Contenu
  • MuA Transposase (F-750) :
  • MuA Transposase (0,22 μg / μl, 20 μl)
  • Tampon de réaction 5x :
MuA Transposase concentrée (F-750C) :
  • MuA Transposase concentrée (1,1 μg/μl, 20 μl)
  • Tampon de réaction 5x :
  • Tampon de stockage MuA
Système de génération d’arrêt Stop Generation System (kit STOP) (F-703) :
  • MuA Transposase (0,22 μg/μL dans le tampon de stockage MuA)
  • Entranceposon (STOP-KanR) (100 ng / μl dans le tampon TE)
  • Tampon de réaction 5X pour la MuA Transposase
  • DMSO à 100 %
  • ADN cible de contrôle (370 ng/μL dans le tampon TE)
  • Amorce MuEnd-2 (25 μM dans de l’eau DD)
  • Amorce SeqE (10 μM dans de l’eau DD)
  • Amorce SeqW (10 μM dans de l’eau DD)
Système de génération de mutations (kit MGS) (F-701) :
  • MuA Transposase (0,22 μg/μL dans le tampon de stockage MuA)
  • Entranceposon (M1-CamR) (100 ng/μl dans le tampon TE)
  • Entranceposon (M1-KanR) (100 ng/μl dans le tampon TE)
  • Tampon de réaction 5X pour la MuA Transposase
  • ADN cible de contrôle (370 ng/μL dans le tampon TE)
Génération rapide de cinq bibliothèques d’insertion d’acides aminés in-frame de n’importe quelle protéine pour les analyses fonctionnelles, la mutagénèse rapide et aléatoire de promoteurs clonés et d’autres régions d’ADN régulatrices, l’insertion aléatoire d’un site d’enzymes de restriction NotI dans n’importe quel clone d’ADN cible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,22 μg/μl
Forme Solution
Format Tube
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Produits de transposons
Matériau de départ ADN
Volume 20 μl