Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs -20C à dégivrage manuel hautes performances de la série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-6962001 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE 7/7
Royaume-Uni/Irlande ou UE (PECO 7/7)
Alimentation électrique:
208-230 V, 50Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures:
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Alimentation électrique Dimensions (P x l x H) intérieures unitSize
16337191 Royaume-Uni/Irlande ou UE (PECO 7/7) 208-230 V, 50Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) 1 pièce
15658416 CEE 7/7 208-230 V, 50Hz 28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16337191 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX3020FV
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs -20 °C à dégivrage manuel hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage clinique et en laboratoire.
Les congélateurs -20°C à dégivrage manuel hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité clinique et de laboratoire requérant une température de -20°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de l’’Agence américaine de protection de l’environnement
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre 35° et 15°C, paramétrage usine à 20°C
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur haute performance
Capacité (impériale) 29,2 pied cube
Capacité (métrique) 827 L
Température (point de consigne) de -25°C à -15°C (-20°C)
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Étagères 4
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Dégivrage Manuel
Modèle TSX3020FV
Dimensions (P x l x H) extérieures 38,9 x 34,0 x 78,5 in (99,0 x 86,4 x 199,4 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 38,9 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 99,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,3 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 34,0 in
Largeur (impériale) intérieure 30 in
Largeur (métrique) extérieure 86,4 cm
Largeur (métrique) intérieure 76,2 cm
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 15 A
Type de bouchon Royaume-Uni/Irlande ou UE (PECO 7/7)
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 483 lb
Poids à l’expédition (métrique) 219 kg
Poids (impériale) 415 lb
Poids (métrique) 188 kg
Capacité du portoir 4
Afficher plus Afficher moins
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.