Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série TSX
Code produit 17269009 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
11.5 cu . pi
23 f^3
29,2 f^3
45,8 pied cube
51,1 pied cube
Modèle de porte:
Double, solide
Solide
Verre
Verre double
Vitre coulissante
Type de bouchon:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Alimentation électrique:
208 - 230 V, 50 Hz
208 - 230 V, 50/60 Hz
208 - 230 V, 60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Modèle de porte Type de bouchon Alimentation électrique Conditionnement
17269009 51,1 pied cube Double, solide NEMA 6-15 208 - 230 V, 60 Hz 1 pièce
15993610 45,8 pied cube Vitre coulissante CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
15913620 51,1 pied cube Verre double CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
15933620 51,1 pied cube Double, solide CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 1 pièce
16317181 11.5 cu . pi Verre CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
16337181 11.5 cu . pi Solide CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
16397181 29,2 f^3 Verre CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
16317191 29,2 f^3 Solide CEE 7/7 208 - 230 V, 50 Hz 1 pièce
15618416 23 f^3 Verre CEE 7/7 208 - 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
15638416 23 f^3 Solide CEE 7/7 208 - 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17269009 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX5005SD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11256.47€
    10300.00€ / 1 pièces
    Économisez 956.47€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Les réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité de laboratoire de milieux de culture, de réactifs, de produits de chimiothérapie, pharmaceutiques et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour stocker en toute sécurité les produits médicaux et de laboratoire, notamment les vaccins, les produits pharmaceutiques, les milieux de culture et les réactifs, nécessitant une plage de températures comprise entre 2°C et 8°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dBA, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement)
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramètre d’usine à 5°C
  • Choix de modèles avec portes vitrées ou pleines
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pied cube
Capacité (métrique) 1447 L
Gamme de températures 3°C to 7°C
Température (point de consigne) 3°-7°C (5°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Double, solide
No. of Doors 2
Étagères 8
Matériau de la hotte Cold-rolled Steel
Finition externe Painted Steel
Certifications/Conformité cUL, ENERGYSTAR
Modèle Upright
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, Enregistreur
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Compresseur V-drive
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,9 x 56,5 x 78,5 in (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 in
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Ampérage 15 A (CB)
Type de bouchon NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Alimentation électrique 208 - 230 V, 60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique ENERGY STAR
Show More Show Less
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.