Learn More
Thermo Scientific™ Disques en PTFE / silicone Tuf-Bond™
Code produit 11787047 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE, Silicone
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11787047 PTFE, Silicone 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11787047 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS12720
Expédition estimée: 30-12-2026
Disques qui associent l'inertie du PTFE à la capacité de scellage répété du silicone
  • PTFE structurellement encollé au silicone ; Pas de fuite de cément dans l'échantillon après la pénétration de l'aiguille
  • Rescellage instantané, injection après injection
  • Autoclavables
  • Se compresse pour maintenir un septum étanche forçant le PTFE à s’adapter sur la surface de scellage.
  • Les aiguilles de seringue et GC standard pénètrent aisément dans l'ensemble du disque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE, Silicone