Learn More
Thermo Scientific™ pEF1α Tluc16-DD Vector for Luciferase Assays
Code produit 15362637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15362637 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88241
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Insérez des séquences de promoteur pour les gènes d’intérêt dans les vecteurs Thermo Scientific™ Tluc16 pour mesurer la régulation des gènes à l’aide du rapporteur luciférase intracellulaire TurboLuc™16 (Tluc16) dans les dosages de luciférase.
Les vecteurs pMCS Thermo Scientific Tluc16 sont des vecteurs de site de clonage multiple (MCS) conçu pour accepter une séquence de promoteur pour étudier la régulation des gènes à l’aide du rapporteur luciférase intracellulaire TurboLuc™16 (Tluc16).
  • Gène de la luciférase intracellulaire Tluc16 : optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
  • Les sites de clonage multiple offrent une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un vecteur à un autre
  • Terminateur polyA synthétique et site de pause transcriptionnelle (TPS) inclus en amont de MCS pour réduire la lecture transcriptionnelle non spécifique
  • La technologie de double déstabilisation (DD) réduit l’accumulation d’ARNm et de protéine luciférase Tluc16 dans les cellules, améliorant ainsi la réactivité du dosage
  • Optimisation du promoteur de noyau minimum (minP) et de la séquence 5’ UTR pour une expression efficace de la luciférase Tluc16
  • Gène de résistance à l’hygromycine : marqueur de sélection pour générer des lignées cellulaires de mammifères stables
  • Vecteurs pNF-κB et pCRE Tluc16-DD préparés : pour surveiller l’activation de la protéine NFκB et de la protéine de liaison à l’AMPc (CREB) dans les cellules de mammifères
  • Variété pEF1α préparée : inclut la version modifiée du promoteur de facteur d’élongation 1α (EF1α) pour l’expression constitutive de la luciférase Tluc16 dans les cellules de mammifères
La luciférase Tluc16 est une nouvelle luciférase de 16 kDa intracellulaire de la famille des luciférases provenant du copépode Metridia. La luciférase de type sauvage a été modifiée pour réduire sa taille, augmenter sa luminescence et activer son expression intracellulaire. Terminateur polyA synthétique et site de pause transcriptionnelle (TPS) inclus en amont de MCS pour limiter la lecture transcriptionnelle non spécifique. L’activité de la luciférase Tluc16 est mesurée avec le kit de dosage luminescent en une étape Thermo Scientific TurboLuc™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Vecteur de rapporteur transcriptionnel
Méthode de clonage Enzyme de restriction ⁄ MCS
Type de livraison Transfection
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Gène rapporteur Luciférase TurboLuc™16
À utiliser avec (application) Dosages des rapporteurs
Accélérateur EF-1α