Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets ronds TX-750
Code produit 11791268 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tube conique ou à jupe de 50 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11791268 Tube conique ou à jupe de 50 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11791268 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    684.87€ / 4 pièces
    Économisez 195.13€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Pour une meilleure fonctionnalité du rotor TX-750
Pour une meilleure fonctionnalité du rotor TX-750, ces adaptateurs accueillent les tubes et les flacons coniques et à fond rond, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Conique, à jupe
Capacité Tube conique ou à jupe de 50 ml
Diamètre max. du tube 30 mm
Longueur max. du tube 120 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor TX-750
Récipients par adaptateur 20 x 50 ml