Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables Ultra
Code produit 12101840 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profile:
Bas
Haut
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profile Conditionnement
12101840 Haut 50 pièces
12191830 Bas 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12101840 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3153735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    80.83€ / 50 pièces
    Économisez 29.17€
    26% de réduction
En stock
Les lames de microtome Epredia™ ultra offrent une grande cohérence, une durabilité impressionnante, une fiabilité et des performances précises.
  • Les lames universelles à profil haut et bas peuvent être utilisées avec n’importe quel microtome ou cryostat sur le marché
  • Profil d’angle unique qui accélère la coupe
  • Longévité accrue : Produit un bord deux fois plus solide que les lames traditionnelles
  • Cohérence fiable : un nouveau procédé exclusif qui garantit un revêtement durable et homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profile Haut
À utiliser avec (équipement) Microtomes, cryostats
Jetable Usage unique
Angle de coupe 34°