Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™
Code produit 16484984
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ThermoScientific Congélateurs ULT
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16484984 ThermoScientific Congélateurs ULT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16484984 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQPCKE89003484
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Respectez notre garantie de requalification sans frais et exclusive incluse avec chaque modèle de congélateur à ultra-basse température Thermo Scientific : Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
Informations sur les composants du système QO : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
- Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ThermoScientific Congélateurs ULT
Type de produit Service IQ/OQ
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site