Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec cartographie de température
Code produit 15651539
Code produit 15651539 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOPQPCKE89003481
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Restez conforme à la garantie de requalification sans frais exclusive de l’industrie incluse avec chaque service de validation des congélateurs ULT avec cartographie de température pour les séries Forma 900, HeraFreeze HFUB et HFC, Thermo Scientific TSC et TSE, Revco EXF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 et ULT7150
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
Cartographie de température
  • Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints sur une période de 24 heures avec des intervalles de données d'une minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Congélateurs Thermo Scientific à ultra basse température, y compris les séries Forma 900, HeraFreeze HFUB et HFC, Thermo Scientific TSC et TSE, Revco EXF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 et ULT7150
Description La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuez le mappage de la température de la chambre vide, ouvrez la porte et effectuez les tests de perte d’alimentation. Cartographie thermique : 24 heures de cartographie multipoints.
Service Offering Garantie de requalification sans frais exclusive pour l’industrie. Unity Lab Services est le seul fournisseur de services OEM à offrir une garantie et à promettre de requalifier gratuitement les instruments et équipements si un composant clé tombe en panne pendant la période de garantie d'usine d'origine ou pendant un plan de service d'instrument admissible.
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Déplacements vers les régions urbaines. Ne comprend pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site