Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC Phase UFC-1 ultrarapides
Code produit 11531004 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
Épaisseur du film:
0,4 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Épaisseur du film Conditionnement
11531004 10 m 0,4 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11531004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur UFMC00502010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Colonnes narrow-bore courtes s’utilisant avec le chromatographe Thermo Scientific TRACE GC Ultra
  • Réduit la durée du cycle analytique pour un débit accru
  • Longue durée de vie de la colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 10 m
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,4 μm