Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
Description
Les pointes sont dotées d’un clip verrouillable qui crée un joint efficace ; les pointes se détachent uniquement au moment de l’éjection mécanique.
- Les pointes de conception unique – verrouillage ou déverrouillage uniquement – se verrouillent en position, ce qui permet un ajustement sûr et qui empêche les pointes de se détacher, le chargement inégal et les fuites
- Les pointes atteignent le fond des tubes, réduisant ainsi la contamination croisée entre les échantillons
- Gamme de pointes polyvalente avec trois tailles pour les volumes suivants : 1250 μl, 300/125 μl et 30/12.5 μl
- Le rack rigide permet l’assise régulière et stable des pointes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 30 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | 12,5 μl |
| À utiliser avec (application) | Permettent le retrait ou la mise en place sécurisée des pointes, ce qui empêche les pointes de se détacher, le chargement inégal et les fuites, réduisant ainsi la contamination croisée entre les échantillons ; assurent un montage stable et droit à chaque fois |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Versette |
| Gamme de produits | Versette ClipTips |