Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Code produit 15264447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre par carton:
25
100
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre par carton unitSize
15264447 100 100 pièces
15366621 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264447 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1815100
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis flexibles de barrettes de bouchons bombés plats pour PCR ou de barrettes de bouchons ultra-transparents pour applications de qPCR, à utiliser avec des plaques PCR Thermo Scientific à 96 puits et des barrettes de tubes.
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les bandes permettent de séparer une seule bande ou autant de bandes que nécessaire pour chaque expérience.
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les barrettes permettent de séparer une seule barrette ou autant de barrettes que nécessaire pour chaque expérience.
Points clés
  • Plusieurs barrettes de bouchons peuvent être appliquées en même temps lors de l’étanchéité des plaques qPCR, réduisant ainsi le temps de configuration
  • Plus besoin de couper les joints adhésifs
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits Thermo Scientific ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Résistance autoclavable : Validée
Résistance au DMSO (100 %) : validée
Résistance à l’éthanol : validée
Résistance aux irradiations aux rayons gamma : validée
Dangereux : non
Résistance à l’isopropanol : validée
Stockage à long terme : validé
PCR (bain-marie compris) : validée
Détachable : validé
Perçable : déconseillé
Bouchons ultra-transparents pour qPCR : validés
Bouchons plats ou bombés : déconseillés
Refermable : validé
Plage de température d’étanchéité : −20°C à +120°C
Durée de conservation : 60 mois
Conditions d’expédition : température ambiante
Conditions de stockage : température ambiante
Résistance à l’irradiation UV : Testé avec succès
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Nbre par carton 100
Quantité 100 mats
Format Bande de 8 bouchons plats
Type de produit Barrette de bouchon pour plaque PCR
Gamme de produits VersiPlate
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Plate Compatibility Plaque 96 puits