Learn More
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-well, low profile
Description
Les Thermo Scientific VersiPlates sont uniques ; chaque barrette de huit tubes est reliée aux autres, formant ainsi le format ANSI 12 x 8 ou 96 puits. Les petits points de déchirure entre les barrettes permettent de séparer une seule barrette ou autant de barrettes que nécessaire pour chaque expérience.
Les Thermo Scientific VersiPlates sont uniques ; chaque barrette de huit tubes est reliée aux autres, formant ainsi le format ANSI 12 x 8 ou 96 puits. Les petits points de déchirure entre les barrettes permettent de séparer une seule barrette ou autant de barrettes que nécessaire pour chaque expérience.
Points clés
- Manipulation plus facile des échantillons, car plusieurs bandes d’échantillons peuvent être manipulées simultanément
- Réduction des déchets de consommables, car seul le nombre requis de bandes doit être retiré, le reste étant conservé pour la prochaine expérience
- Peut être utilisé dans des instruments avec ou sans VersiFrame.
- Le cadre en polycarbonate réutilisable peut servir de rack utile pour une plaque VersiPlate ou pour un ou plusieurs tubes à barrettes à profil bas et facilite le chargement d’échantillons dans les thermocycleurs
- Le format à profil bas de la plaque VersiPlate offre un volume mort inférieur ce qui réduit l’évaporation des échantillons
- Disponible en blanc, ce qui améliore la réflexion du signal, réduit la variation et augmente la sensibilité des tests qPCR
- Volume de remplissage maximal de 0,2 ml
- Peut être utilisé avec tous les tapis, bandes de bouchons, adhésifs et thermoscelleuses Thermo Scientific VersiCap™
- PCR
- qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Gamme de produits | VersiPlate |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Matériau | PC |
| Volume (métrique) des puits | 0,2 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |