Learn More
Thermo Scientific™ Workstation/Stacking System for Tubes/Plates
Code produit 11560274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 unités
Conditionnement:
10 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560274 10 unités 10 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560274 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0538
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-03-2027
Plateforme pratique pour la conservation des tubes et la distribution de réactifs.
Points clés
  • Plate-forme pratique pour la conservation des tubes et la distribution de réactifs
  • Accueillent les articles suivants :
    - Tubes à fond en V 96 x 0,2 ml
    - Omnitrips à fond en U 96 x 0,3 ml
    - Plaques Thermo-Tube
    - Plaque sans jupe 96 Thermo-Fast
    - plaque de demi-jupe 96 Thermo-Fast
    - Thermo-Tubes 48 x 0,5 ml
  • Plusieurs supports de travail peuvent être empilés en toute sécurité
  • Peut être conservé à -190°C
Dangereux : Non
Conditions de conservation : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Quantité 10 unités