Learn More
Applied Biosystems™ Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit
Description
Includes
Thermo Sequenase avec pyrophosphatase thermostable, ADN de contrôle pUC18, amorce de contrôle (-40 sens, 23-mer), Cycle Mix 7-deaza-dGTP, Cycle Mix dATP, Cycle Mix dTTP, Cycle Mix dCTP, mélange de terminaison ddGTP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddATP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddTTP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddCTP (7-deaza-dGTP), tampon de réaction (concentré), solution d’arrêt, manuel de protocole
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | – 20°C |
| Description | Kit de séquençage cyclique Thermo Sequenase, conserver à –20°C |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de l’ADN, séquençage de Sanger |
| Comprend | Thermo Sequenase avec pyrophosphatase thermostable, ADN de contrôle pUC18, amorce de contrôle (-40 sens, 23-mer), Cycle Mix 7-deaza-dGTP, Cycle Mix dATP, Cycle Mix dTTP, Cycle Mix dCTP, mélange de terminaison ddGTP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddATP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddTTP (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddCTP (7-deaza-dGTP), tampon de réaction (concentré), solution d’arrêt, manuel de protocole |
| Type de produit | Kit de séquençage cyclique Thermo Sequenase |
| Quantité | 1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche